Learn More
Trajan™ Tube capillaire en silice fondue désactivée par le méthyle
Essentiel pour le maintien d’un système de chromatographie haute performance. Le tube capillaire en silice fondue désactivée par le méthyle Trajan Scientific and Medical™ est chimiquement inerte et thermiquement stable jusqu’à 380°C.
41.10€ - 655.00€
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15228813
|
Trajan™
0624469 |
0,008 in | 0,01 in | 0,22 mm | 6,56 ft |
41.10€
2m |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15298803
|
Trajan™
0624461 |
0,005 in | 0,008 in | 0,15 mm | 16,4 ft |
92.35€
5m |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15218813
|
Trajan™
0624465 |
0,005 in | 0,014 in | 0,15 mm | 6,56 ft |
41.10€
2m |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15238803
|
Trajan™
0624450 |
0,002 in | 0,007 in | 0,075 mm | 6,56 ft |
41.10€
2m |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15288803
|
Trajan™
0624460 |
0,005 in | 0,008 in | 0,15 mm | 6,56 ft |
41.10€
2m |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15238813
|
Trajan™
0624470 |
0,012 in | 0,016 in | 0,32 mm | 6,56 ft |
41.10€
2m |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12955751
|
Trajan™
0624471 |
0,012 in | 0,016 in | 0,32 mm | 16,4 ft |
88.30€
5m |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15288813
|
Trajan™
0624479 |
0,020 in | 0,026 in | 0,53 mm | 6,56 ft |
41.10€
2m |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15298813
|
Trajan™
062449 |
0,006 in | 0,01 in | 0,17 mm | 16,4 ft |
88.30€
5m |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15248813
|
Trajan™
0624473 |
0,012 in | 0,016 in | 0,32 mm | 82 pieds |
386.00€
25m |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10340661
|
Trajan™
064050 |
0,008 in | 0,01 in | 0,22 mm | 16,4 ft |
336.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10218580
|
Trajan™
064054 |
0,020 in | 0,026 in | 0,53 mm | 16,4 ft |
655.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10781802
|
Trajan™
064052 |
0,012 in | 0,016 in | 0,32 mm | 16,4 ft |
336.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12945751
|
Trajan™
062447 |
0,008 in | 0,01 in | 0,22 mm | 16,4 ft |
88.30€
5m |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15258853
|
Trajan™
064034 |
0,020 in | 0,026 in | 0,53 mm | 82 pieds |
655.00€
25m |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11997754
|
Trajan™
0624431 |
0,25 mm | 0,01 in | 0,001 in | 6,6 pi. |
41.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15248853
|
Trajan™
064033 |
0,53 mm | 0,03 in | 0,02 in | 32,8 pi. |
289.00€
10m |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Convient aux solvants organiques et aqueux
- La silice est désactivée par le méthyle pour une utilisation avec les hydrocarbures (pentane, hexane, heptane, isooctane, aromatiques et solvants mélangés - n-paraffines / solvants chlorés)
- Nous testons individuellement les performances de chaque longueur de 30 m à partir de laquelle toutes les longueurs plus courtes sont préparées.
- Idéal pour les applications de biotechnologie
Spécification
Tubes capillaires |