Learn More
Trajan™ Seringue à aiguille amovible CTC PAL
Code produit. 12907566
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12907566
Marque: Trajan™ 006330
Équipée d’un piston à embout en PTFE. À utiliser avec les échantillonneurs automatiques HPLC
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
  • Spécialement conçue pour la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
Spécification
Matériau PTFE (piston)
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,37 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique HPLC
Volume (métrique) 250 μl
Type de pointe d’aiguille LC