Learn More
Trajan™ Seringue pour échantillonneur automatique à aiguille fixe HPLC CTC PAL
Code produit. 12967526
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
100 μl
500 μl
Modèle:
100F-CTC-GT-LC
100F-CTC-GT-LC(0.4)
25F-CTC-GT-LC
500F-CTC-GT-LC(0.4)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12967526
Marque: Trajan™ 005720
Le corps en verre borosilicaté et les aiguilles en acier inox offrent force et inertie. Le support permet une évaluation rapide et précise du volume.
  • Seringues à haute température pour application d’espace de tête avec des températures jusqu’à 150°C
  • Joint de piston en PTFE en option pour un fonctionnement sans fuite et en douceur. Convient aux échantillons liquides et gazeux, avec pistons remplaçables
  • Les spécifications des seringues sont parfaitement adaptées aux supports CTC pour garantir un bon ajustement et un fonctionnement fiable
Spécification
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (métrique) externe 0,72 mm
Type de produit Seringue à aiguille fixe
Modèle 100F-CTC-GT-LC(0.4)
Volume (métrique) 100 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille LC