Learn More
SGE™ Colonne GC capillaire BP5
Excellente colonne GC à usage général
Marque:  SGE™ 054183
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Code produit. 10037959
  • 640.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-09-2024
Description
  • Bleeding faible
  • Apolaire
  • Plage de températures : -60° à +320/340°C (-76°F à +608/644°F)
Spécification
Spécification
0,25 mm
5 % phényle/95 % diméthylpolysiloxane
0,25 μm
0,25 μm
5 % phényle ; 95 % diméthylpolysiloxane
98 pieds
GC, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides, Stupéfiants, Analyse des hydrocarbures
–60°C à +320/340°C
30 m
Non polaire