Learn More
Trajan™ Ferrules 100 % graphite SGE™
Forme un joint stable avec les colonnes capillaires
Marque: Trajan™ 0726280
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
À utiliser avec les détecteurs et injecteurs Agilent Technologies™ (HP) à pression atmosphérique (p. ex., FID)
- Le graphite souple 100 % est poreux à l’oxygène
- Forme un joint stable avec les colonnes capillaires
- Réutilisable sur d’autres colonnes capillaires
- Température maximale : 450°CC (842°F)
- Préconditionnée sous azote pour une performance de purge faible
- La SG-072635 et la SG-072636 présentent un style de corps de ferrule court pour s’adapter aux écrous capillaires des injecteurs / détecteurs HP standard
- Pas pour l’interface GC/MS
Spécification
Injecteurs et détecteurs à pression atmosphérique des raccords, s’adapte au colonnes de dia. int. de 0,45 à 0,53 mm | |
Graphite 100 % | |
Ferrule |
0,031 in | |
450°C | |
0,08 cm |