Learn More
Palintest™ Kit d’effluents d’eaux usées
Marque: Palintest™ SP304
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Mallette d'analyse eau de rejet• DBO, DCO, COT, permanganate, pH, température et turbidité
• Mallette prête à l'emploi comprenant
• DBO, DCO, COT probables par calcul en fonction de la turbidité
• Permanganate: 0 - 30mg/l KMnO4
• PH: 4 - 10
• Température: 0 - 50°C
• Turbidité: 30 - 500 NTU
• Pour contrôle des rejets urbains par comparateur de couleur. 50 dosages par paramètre
• Mallette 50 dosages eau de rejet
Spécification
Gamme de produits pour eau potable, eaux usées et eau traitée | |
3 récipients d’échantillons de 100 ml, 2 tubes à essai de 10 ml, 1 tube de turbidité de 13 po, 1 thermomètre, 1 comparateur de disquettes, 1 goupillon pour tubes à essai, réactifs pour acidifiant SE, valeur du permanganate et pH universel | |
Kit d’effluents d’eaux usées |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- photometry test kit sulphate 0-200PPM
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P264-Se laver la peau contamineé soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P321-Traitement spécifique (voir consils médicaux sur cette étiquette).
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium permanganate, potassium hydrogen sulphate