Learn More
Mettler Toledo™ S210 SevenCompact™ pH, mV / ORP-Basic
Cet appareil de mesure bien conçu est le choix idéal pour un large éventail d’applications sans risquer de dépasser votre budget. Le kit de mesure de pH, mV / ORP-Basic Mettler Toledo™ S210 SevenCompact™ peut également mesurer le potentiel d’oxydoréduction.
Marque: Mettler Toledo™ 30130862
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Inclut un support d’électrode
- Le support UPlace™ permet de positionner votre électrode dans la meilleure position pour votre échantillon
- Mesures rapides et réduction du risque de basculement des échantillons
- Risque réduit d’endommagement du capteur
- Possibilité de visualiser toutes les informations de mesure sur l’écran ou de se concentrer sur les éléments essentiels avec la vision uFocus™
- La commutation entre les différentes dispositions d’affichage ne nécessite qu’une seule pression de touche
- Affichage couleur avec icônes bien conçues
- Paramètres des menus dans 10 langues
- Sécurité et reproductibilité élevée grâce à l’Intelligent Sensor Management (ISM™)
- Support d’étalonnage professionnel
- Un ensemble de services complet
- Interfaces USB et RS232 intégrées
Spécification
± 0,2 mV | |
9 à 12 V | |
Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 1 tampons définis par l’utilisateur | |
-2 à 20°C | |
Couleur TFT, 4,34 po | |
-2 à 20 | |
–30°C à +130°C | |
Chinois, chinois (TW), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, hongrois, Indonésien, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, thaï, turc, vietnamien | |
pH-mètre SC S210-B | |
pH / mV / rH-mètre | |
± 0,1°C |
± 0,002 | |
Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 1 tampons définis par l’utilisateur | |
pH-mètre SevenCompact S210 | |
Monocanal | |
-2000 à 2000,0 | |
0,001/0,01/0,1 | |
Mesures de pH, mV / rH | |
1,000 mesures | |
9 à 12 V/10 W, 9 à 12 V, 10 W | |
0,1/1mV | |
9 à 12 V |