Learn More
Huile de sésame, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10307990
Huile de sésame, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10307990
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10307990
Marque: Thermo Scientific Acros 241000010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8008-74-0
Numéro MDL MFCD00132243
Spécification
Nom chimique ou matériau Sesame oil
Acidité 0.6mg KOH/g max.
Point de fusion -5.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9190g/mL
Point d’éclair 255°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4760
Quantité 1 L
Merck Index 14, 8469
Gravité spécifique 0.919
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, petroleum ethers
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466533 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/10/2024 Catalog Number241000010,241002500
Numéro de lotA0464227 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/07/2024 Catalog Number241000010,241002500
Numéro de lotA0450657 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2024 Catalog Number241000010,241002500
Numéro de lotA0446214 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/02/2024 Catalog Number241000010,241002500
Numéro de lotA0456043 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/09/2023 Catalog Number241000010,241002500
Nom du produit
Huile de sésame, Thermo Scientific Chemicals >