Learn More
Parker Hannifin™ Kit d‘entretien
Marque:  Parker Hannifin™ 606272255
Code produit. 12567896
  • 867.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Électrovanne BSP 1/2 po (x4), électrovanne BSP 1/4 po, bobine avec câble de 4 m (x5), boulons de fixation M6 (x16) et rondelles M6 (x16)
Entretien des 36 mois - Kit d’électrovanne 230 V