Learn More
Labconco™ Kits de raccords de tuyauterie
Code produit. p-2362784 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Type de produit:
Kit de dispositif de montage pour col de cygne à eau froide
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13141154
Marque: Labconco™ 9827900
Le kit comprend une tubulure en cuivre, une vanne en laiton, une poignée et une sortie.
  • Pression de service maximale de 40 psi.
  • /li>
  • Les kits s’installent sur le côté droit ou gauche de toute hotte Protector Premier, XStream, XL ou PVC.
  • /li>
  • Chaque kit comprend un dispositif de maintenance à distance avec valve et tubulure, bouton de fixation à code couleur.
  • /li>
  • Spécification
    À utiliser avec (équipement) Hotte de laboratoire Protector™, XStream™, XL™, XLE
    Poids (impériale) 10 lb
    Poids (métrique) 4,5 kg
    Comprend Vanne en laiton de 0,37 po de diamètre, tubulure en cuivre, bouton de fixation vert, connecteur de tuyau
    Type de produit Kit de dispositif de montage pour col de cygne à eau froide
    À utiliser avec (application) Cold water service