Learn More
Bel-Art™ Racks pour flacons à sérum SP Scienceware™
Conçu pour résister à des températures élevées de l’eau pendant l’incubation.
Marque: Bel-Art™ F18513-0072
42.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec les flacons à sérum (10–13 mm de diamètre), les flacons RIA et les flacons de réaction T3 / T4 (13–16 mm et 16–20 mm de diamètre)
- Durable et résistant à la corrosion
- Avec poignées au niveau des plaques d’extrémité
- En PP
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Poignées sur les plaques d’extrémité | |
Résistant à la corrosion | |
White | |
PP | |
Rectangular | |
No | |
Pour une utilisation avec des flacons à sérum | |
23.8 x 11.1 x 8.9 cm | |
102 mm | |
13 mm |
Rack, flacon | |
Autoclavable | |
Tubes (10 à 13 mm) | |
72 | |
2 Tiers | |
Non stérile | |
L x l x H : 23.8 x 11.1 x 8.9 cm | |
241 mm | |
89 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Racks pour flacons à sérum SP Scienceware™ > Contient des tubes de 10 - 13 mm ; 72 emplacements
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu