Learn More
Gravis Flacons de sérum
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
8 ml
15 ml
24 ml
Description
Flacon à sertir à usage unique
• Verre sodocalcique type III selon la pharmacopée US
• Col diamètre 20mm
• Flacon à sertir en verre sodocalcique clair
• Flacon clair
• Verre sodocalcique type III selon la pharmacopée US
• Col diamètre 20mm
• Flacon à sertir en verre sodocalcique clair
• Flacon clair
Spécification
Capacité (métrique) | 8 ml |
Diamètre (métrique) externe du col | 20 mm |
Matériau | verre |
Nb par paquet | 224/boîte |
Quantité | 224/boîte |
Format | Flacon |
Finition de col | 20 mm |
Type de produit | Flacon de sérum |