Learn More
Greiner Bio-One Tubes activateurs de coagulation du sérum
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
6 ml
9 ml
Conditionnement:
1200 pièces
50 pièces
Description
Pour la chimie clinique de routine, l’immunohématologie, la sérologie ou les tests immunologiques
- Les tubes sont fournis en boîtes de 50 pièces
- Pour le prélèvement sanguin veineux
- Principalement utilisé pour prélever du sang pour les analyses de chimie clinique, d’immunologie et de sérologie
- Spécialement revêtues de particules de silice microscopiques, qui activent le processus de coagulation
- En plastique PET virtuellement incassable
- Offre une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence.
- Disponibles en : Activateur de caillots de sérum, activateur de caillots de sérum Sep et séparateur rapide de sérum
- Marquage CE
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Blood Collection Tube |
| Additif | Particules de silice microscopiques |
| Matériau | PET |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Bouchon à tirer sans rainures |
| Capacité (métrique) | 9 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™ |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| Couleur de bouchon | Rouge avec anneau noir |
| Afficher plus |