Learn More
Kartell™ Pilons dentelés
Dispersez l’homogénat dans un mortier plus efficacement avec un pilon dentelé. Les pilons dentelés Kartell™ sont parfaits pour les matériaux difficiles tels que les tumeurs et les tissus.
Marque:  Kartell™ 0630500
Code produit. 10547862
  • 48.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Arbre en acier inox et tête en PTFE
  • À utiliser avec un mortier borosilicaté pour le broyage des échantillons
  • Idéal pour les matériaux difficiles tels que les tumeurs
Spécification
Spécification
5 mL
PTFE (tête), acier inox (arbre)
235 mm
Pilon dentelé
Broyeur pour tissus