Learn More
Chlorhydrate de sérotonine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Description
Serotonin hydrochloride is used as a neurotransmitter and function as an endogenous serotonin receptor agonist in various biochemical processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de sérotonine est utilisé comme neurotransmetteur et sert d’agoniste endogène des récepteurs de la sérotonine dans divers processus biochimiques. Il s’agit d’un composant actif qui est utilisé pour réguler l’humeur, l’émèse, la cognition et l’appétit in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’acide chlorhydrique et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l‘éther et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à la lumière et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le chlorhydrate de sérotonine est utilisé comme neurotransmetteur et sert d’agoniste endogène des récepteurs de la sérotonine dans divers processus biochimiques. Il s’agit d’un composant actif qui est utilisé pour réguler l’humeur, l’émèse, la cognition et l’appétit in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’acide chlorhydrique et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l‘éther et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à la lumière et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Serotonin hydrochloride |
Point de fusion | 167°C to 172°C |
Plage de pourcentage du dosage | 0.99 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 3570963 |
Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
Merck Index | 14,8463 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol,hydrochloric acid and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether and chloroform. |
Poids de la formule | 212.68 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Serotonin hydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Serotonin hydrochloride
Nom du produit
Chlorhydrate de sérotonine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu