Learn More
Sérotonine Créatinine Sulfate monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10513301
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-47-2
Formule moléculaire H2SO4·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 405.42
Numéro MDL MFCD00149653
Clé InChI BKCXVJIGPVULPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme serotonin creatinine sulfate monohydrate, serotonin creatinin-sulfat-1-wasser, unii-6l522laq9u, serotonin creatine sulfate monohydrate, creatinina serotonin sulfuric acid hydrate, 1-benzo b thien-3-yl-3-1-pyrrolidinyl-1-propanone hydrochloride, 1-propanone, 1-benzo b thien-3-yl-3-1-pyrrolidinyl-, hydrochloride, sulfuric acid compound with 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one and 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol 1:1:1 hydrate, ccris 8960, serotonincreatininesulfatemonohydrate
CID PubChem 164531
Nom IUPAC 3-(2-aminoéthyl)-1H-indol-5-ol ; 2-amino-3-méthyle-4H-imidazol-5-one ; acide sulfurique ; hydrate
SMILES CN1CC(=O)N=C1N.C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.O.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Serotonin creatinine sulfate monohydrate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 216°C to 219°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 14, 8462
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble in water
Poids de la formule 405.42
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Serotonin creatinine sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.