Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes sérologiques
Choisissez parmi une large sélection de pipettes sérologiques Thermo Scientific™ pour effectuer vos travaux de laboratoire quotidiens.Ces pipettes sérologiques stériles emballées individuellement sont idéales pour les transferts de liquides aseptiques.
Marque: Thermo Scientific™ 170356T
51.73 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Choisissez parmi une large sélection de pipettes sérologiques Thermo Scientific™ pour effectuer vos travaux de laboratoire quotidiens.Ces pipettes sérologiques stériles emballées individuellement sont idéales pour les transferts de liquides aseptiques.
- Pipettes à code couleur et conditionnement pour une sélection pratique de volumes
- Garantit une précision de distribution de + / -2 %
- Emballage en papier /plastique permettant une ouverture facile
- Fabriquées avec des résines vierges de haute qualité
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma conformément à la norme ISO 11137-2
- Apyrogènes
- Non cytotoxique
- Sans DNase / RNase
- Sans ADN humain
- Sans BSE/TSE
Spécification
Polystyrène | |
Oui | |
10 mL | |
Pipette sérologique | |
Contrôleur de pipette |
Stérile | |
Transparent | |
346 mm | |