Learn More
BINDER™ Chambre de séchage sous vide de série VDL pour solvants inflammables
Chambre de séchage sous vide modèle VDL  Binder& pour solvants inflammables. Séchage rapide et doux des solvants organiques inflammables.
Spécification
Alimentation électrique 230 V, 1 phase, 50/60 Hz, 0.8 kw, 10 A
Type Drying and Heating Chamber
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Séchage rapide et doux
  • Transfert direct de chaleur par le biais de grandes plaques thermo-conductrices
  • Travail en toute sécurité grâce à un concept de sécurité unique
  • Système modulaire assorti à une pompe à vide et à un module à vide
  • Plage de températures : température ambiante plus 15 °C à 200 °C
  • Intérieur de la chambre de conformité ATEX : Ex II -/3G c IIB T3-T1 Gc X
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation temps réel
  • 2 racks d’extension en aluminium
  • Connexion au gaz inerte
  • Panneau de sécurité en verre incassable, monté sur ressort
  • Tableau de bord pressurisé avec raccord d’air comprimé
  • Dispositif de contrôle de la pression pour le chauffage activé < 125 mbar
  • Joint de protection contre les flammes
  • Dispositif de sécurité indépendant à température réglable de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Interface d’ordinateur : RS422
Specifications
Specifications
230 V, 1 phase, 50/60 Hz, 0.8 kw, 10 A
Drying and Heating Chamber
Videos
SDS