Learn More
BINDER™ Chambre de séchage sous vide de série VD pour solvants non inflammables
Chambres de séchage sous vide de série VD avec contrôle précis de la température et séchage doux.
8935.00€ - 12400.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
max. (métrique) | 10°C à 220°C |
Type | Étuves de séchage |
Affichage | LCD |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16608012
![]() |
BINDER™
9630-0001 |
24 l |
8935.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16684392
![]() |
BINDER™
9630-0002 |
55 l |
11430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16656483
![]() |
BINDER™
9630-0003 |
119 l |
12400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Plage de températures : température ambiante comprise entre +10°C et +220°C
- Contrôleur avec affichage numérique de la pression et de la température
- Contrôle du séchage commandé par programme avec ventilation automatique à la fin du processus
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- 1 rack d’expansion en aluminium, peut être positionné sur mesure
- Connexion au gaz inerte
- Panneau de sécurité en verre incassable, monté sur ressort
- Grande fenêtre de visualisation avec éclairage intérieur en option
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- 2 sorties de relais, 24 V CC (max. 0,4 A)
Spécification
Acier inoxydable | |
Étuves de séchage | |
Acier inoxydable | |
Da 0 a 1100 mbar | |
50/60 Hz |
10°C à 220°C | |
LCD | |
NEMA 5-20P | |
200 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Chambre de séchage sous vide de série VD pour solvants non inflammables