Learn More
BINDER™ Chambre de séchage sous vide de série VD pour solvants non inflammables
GREENER_CHOICE
Code produit. 16656483 Tous les produits BINDER Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
119 l
24 l
55 l
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16656483
missing translation for 'mfr': BINDER™ 96300003
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chambres de séchage sous vide de série VD avec contrôle précis de la température et séchage doux.
  • Plage de températures : +9°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +220°C
  • Contrôleur avec affichage numérique de la pression et de la température
  • Contrôle du séchage commandé par programme avec ventilation automatique à la fin du processus
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • 1 rack d’expansion en aluminium, peut être positionné sur mesure
  • Connexion au gaz inerte
  • Port d’accès universel DN 16 - Pour l’introduction d’appareils de mesure externes
  • Panneau de sécurité en verre incassable, monté sur ressort
  • Grande fenêtre de visualisation avec éclairage intérieur en option
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • 2 sorties de relais, 24 VCC (max. 0,4 A)
Specifications
Capacité (impériale) 4.2 cu. ft.
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Description VD115-230 V, standard, série VD - Chambres de séchage sous vide pour solvants non inflammables, 119 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 119 l
max. (métrique) 10°C à 220°C
Type Étuves de séchage
Affichage LCD
Matériau Acier inoxydable
Modèle VD115-230 V
Nbre d’étagères 1 std./6 max.
Type de bouchon NEMA 5-20P
Plage de vide Da 0 a 1100 mbar
Dimensions (P x l x H) intérieures 506 x 460 x 506 mm
Dimensions (L x l x H) 743 x 764 x 964 mm
Poids (métrique) 146 kg
Tension 200 V
Puissance 1,6 kW
Ampérage 7 A
Fréquence 50/60 Hz