Learn More
BINDER™ Série MKT - Chambres d’essais climatiques, pour variation de température rapide, avec plage étendue de basses températures
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Les plages de température comprises entre -70 °C et 180 °C en plus de l’avantage de la simulation naturelle rendent la série MKT si exceptionnelle. Cette chambre de simulation satisfait aux exigences de précision et de rendement les plus élevées en ce qui concerne les essais thermiques cycliques.
Marque:  BINDER™ 9020-0386
35406.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15985711
  • 41215.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plage de températures : -70°C à +180°C
  • 4 contacts de relais à tension nulle
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
  • Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur LED
  • Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Port d’accès avec bouchon en silicone
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • 4 roulettes, deux avec freins
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Fonction de rampe réglable
  • Enregistreur graphique intégré
  • Horloge en temps réel
  • Chauffage de porte
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Réfrigérants R-452A et R-23 sans CFC
  • Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur en cascade
Spécification
Spécification
30 kg
228 l
Pas d’éclairage
1
–70°C à +180°C
Écran tactile TFT
735 x 443 x 700 mm
380 kg
6,5 kW
50 Hz
MKT240-400 V, standard, série MKT - Chambres climatiques dynamiques, pour les changements rapides de température avec plage de températures basses étendue, 228 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Acier inoxydable
Powder-coated Cold Rolled Steel
CEE
Chambre climatique
MKT240-400 V
1135 x 1000 x 1940 mm
400 V
16 A