Learn More
BINDER™ Chambres climatiques dynamiques série MKF
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 16400311 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
115 L
228 L
60 L
734 L
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16400311
Marque: BINDER™ 90200379
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les chambres de simulation environnementale BINDER™ série MKF sont parfaitement adaptées aux tests à chaud ou à froid basés sur les méthodes actuelles de test de température et de climat conformément aux normes DIN et CEI. L’équipement standard complet de la chambre garantit une facilité de fonctionnement.
  • Plage de températures : -40°C à +180°C
  • Plage d’humidité : Humidité relative de 10 % à 98 %
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
  • Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur LED
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitatif et à l’humidification par vapeur
  • Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • 4 roulettes, deux avec freins
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Fonction de rampe réglable
  • Enregistreur graphique intégré
  • Horloge en temps réel
  • Chauffage de porte
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Kit de connexion de sécurité complet pour l’alimentation en eau et le drainage, jusqu’à 1 m de hauteur
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Réfrigérant R-452A sans CFC
  • Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
Spécification
Types d’alarme Sonore, visuel
Capacité (impériale) 4.1 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 66.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Certifications/Conformité Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2, DIN 12880, avec alarme visuelle
Sorties de données Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
Description MKF115-400 V, standard, série MKF - Chambres climatiques dynamiques pour les changements rapides de température avec contrôle de l’humidité, 115 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Capacité (métrique) 115 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage LED
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 1 std./4 max.
Type de bouchon CEE
Humidité relative 10 à 98 %
Plage de températures (métrique) -40°C à +180°C
Type Enceinte environnementale
Affichage Écran tactile TFT
Fusible 50 Hz
Plage d’humidité Humidité relative de 10 % à 98 %
Capteur d’humidité Capacitatif
Source d’humidité Vapor
Comprend Fenêtre de visualisation chauffée
Modèle MKF115-400 V
Nbre de roulettes 4 (avec 2 freins)
Taille du port 55 mm (gauche)
Intervalle d’agitation programmable Oui
Réfrigérant Réfrigérant R-452 A sans CFC
Matériau de l’étagère Acier inoxydable
Contenance flacon de lavage / déchets 20 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 600 x 400 x 480 mm
Dimensions (L x l x H) 990 x 935 x 1715 mm
Poids (métrique) 280 kg
Tension 400 V
Puissance 4,8 kW
Ampérage 7,5 A
Fréquence 50 Hz