Learn More
BINDER™ Série KBW - Chambres de croissance, avec éclairage
GREENER_CHOICE
Code produit. 15671207 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
247 L
400L
698L
Dimensions (L x l x H):
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15671207
Marque: BINDER™ 90200340
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
La chambre de croissance KBW assure une diffusion homogène de la lumière grâce à son éclairage naturel. Ainsi, elle offre des conditions de luminosité et de température constantes.
  • Plage de températures : 0°C à +70°C
  • Plage de températures avec lumière : +5°C à +60°C
  • Cassettes d’éclairage positionnables, chacune avec 5 tubes fluorescents
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles et en temps réel grâce à l’enregistrement interne des données
  • Porte intérieure étanche en verre de sécurité (ESG)
  • Élimination de la corrosion du verre par un revêtement spécial TIMELESS
  • 3 racks en acier inoxydable
  • Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Chauffage de porte
Spécification
Capacité (impériale) 24.6 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 99.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 45 kg
Description KBW720-230 V, standard, série KBW - Chambres de croissance avec lumière, 698 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 698L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Système d’éclairage breveté
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 3 std./12 max.
Type de bouchon CEE
Plage de températures (métrique) Plage de température 0°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 70°C
Type Chambre de croissance
Affichage Écran tactile TFT
Modèle KBW720-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 970 x 576 x 1250 mm
Dimensions (L x l x H) 1270 x 1040 x 1950 mm
Poids (métrique) 377kg
Tension 200 V
Puissance 2,7 kW
Ampérage 11,3 A
Fréquence 50/60Hz