Learn More
BINDER™ Série KBW - Chambres de croissance, avec éclairage
La chambre de croissance KBW assure une diffusion homogène de la lumière grâce à son éclairage naturel. Ainsi, elle offre des conditions de luminosité et de température constantes.
Marque: BINDER™ 9020-0339
14700.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de températures : 0°C à +70°C
- Plage de températures avec lumière : +5°C à +60°C
- Cassettes d’éclairage positionnables, chacune avec 5 tubes fluorescents
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Vitesse de ventilateur réglable
- Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles et en temps réel grâce à l’enregistrement interne des données
- Porte intérieure étanche en verre de sécurité (ESG)
- Élimination de la corrosion du verre par un revêtement spécial TIMELESS
- 3 racks en acier inoxydable
- Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
- Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Chauffage de porte
Spécification
14.1 cu. ft. | |
30 kg | |
400L | |
Système d’éclairage breveté | |
3 std./12 max. | |
Plage de température 0°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 70°C | |
Écran tactile TFT | |
650 x 485 x 1270 mm | |
267 kg | |
1,6 kW | |
50/60Hz |
66.1 lb. | |
KBW400-230 V, standard, série KBW - Chambres de croissance avec lumière, 400 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
CEE | |
Chambre de croissance | |
KBW400-230 V | |
945 x 970 x 1965 mm | |
200 V | |
6,7 A |