Learn More
BINDER™ Chambre de test d’humidité série KBF-S Solid.Line
La chambre de test d’humidité BINDER™ série KBF-S Solid.Line, avec intérieur sans corrosion et condensation pour garantir des niveaux stables de température et d’humidité, est idéale pour les tests de stabilité à long terme et accélérés des produits pharmaceutiques.
Marque: BINDER™ 9020-0368
Description
- Plage de températures : 0°C à +70°C
- Plage d’humidité : Humidité relative de 20 % à 80 %
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
- LCD pour afficher la température et l’humidité ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
- Chambre intérieure entièrement en acier inoxydable
- 2 racks en acier inoxydable, supports de tablettes inclus
- Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
- Roulettes doubles robustes avec freins, à partir de 240 L
- Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Alimentation en eau indépendante via le réservoir
Spécification
24.7 cu. ft. | |
45 kg | |
700 L | |
Pas d’éclairage | |
2 std./15 max. | |
20 à 80 % | |
Chambre de test d’humidité | |
Humidité relative de 20 % à 80 % | |
KBFS720-230 V | |
973 x 576 x 1250 mm | |
284 kg | |
2 kW | |
50/60 Hz |
99.2 lb. | |
KBFS720-230 V, standard, Solid.Line série KBF-S - Chambres climatiques à conditions constantes avec large plage de températures / d’humidité, 700 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
CEE | |
de 0 °C à 70 °C | |
LCD | |
45 kg | |
2 | |
1255 x 1100 x 1925 mm | |
200 V | |
16 A |