Learn More
BINDER™ Série KB - Étuves réfrigérées bactériologiques, avec refroidissement par compresseur puissant
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
115 l
247 L
400 l
698 L
Modèle:
KB023-230V
KB115-230 V
KB240-230 V
KB400-230 V
KB720-230 V
Dimensions (L x l x H):
435 x 595 x 620 mm
835 x 700 x 1025 mm
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plage de températures : -10°C à +100°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Consomme jusqu’à 30 % d’énergie en moins par rapport au modèle précédent
- Réfrigération avec unité réfrigérée de compresseur
- Système de chauffage de porte à partir de 240 L
- Vitesse de ventilateur réglable
- Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation temps réel
- Porte intérieure en verre de sécurité trempé
- 2 racks en acier inoxydable
- Les unités jusqu’à 115 litres sont empilables
- Port d’accès avec bouchon en silicone à partir de 240 L
- 4 roulettes stables, deux avec freins, à partir de 240 litres
- Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle et sonore
- Interface d’ordinateur : Ethernet
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 4.1 cu. ft. |
| Capacité (impériale) d’étagère | 44.1 lb. |
| Capacité (métrique) d’étagère | 20 kg |
| Certifications/Conformité | Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle et sonore |
| Description | KB115-230 V, standard, série KB - Incubateurs de refroidissement avec refroidissement puissant du compresseur, 115 L, 230 V 1 ∼ 50 Hz |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 115 l |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Technologie de capteur de CO2 | Pas de capteur |
| Convection Type | Technologie de chambre de préchauffage APT.line™ |
| Afficher plus |