Learn More
BINDER™ Série KB - Étuves réfrigérées bactériologiques, avec refroidissement par compresseur puissant
GREENER_CHOICE
Code produit. 15639528 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
115 l
247 L
400 l
698 L
Modèle:
KB023-230V
KB115-230 V
KB240-230 V
KB400-230 V
KB720-230 V
Dimensions (L x l x H):
435 x 595 x 620 mm
835 x 700 x 1025 mm
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15639528
Marque: BINDER™ 90200203
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Champion des étuves réfrigérées bactériologiques, la série KB couvre les températures de -10 °C à 100 °C et consomme jusqu’à 30 % d’énergie de moins. Avec ses fonctions de programmation et ses conditions d’incubation homogènes, même à pleine charge, cette étuve couvre un vaste panel d’applications.
  • Plage de températures : -10°C à +100°C
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Consomme jusqu’à 30 % d’énergie en moins par rapport au modèle précédent
  • Réfrigération avec unité réfrigérée de compresseur
  • Système de chauffage de porte à partir de 240 L
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation temps réel
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • 2 racks en acier inoxydable
  • Les unités jusqu’à 115 litres sont empilables
  • Port d’accès avec bouchon en silicone à partir de 240 L
  • 4 roulettes stables, deux avec freins, à partir de 240 litres
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
Spécification
Capacité (impériale) 14.1 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 66.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Certifications/Conformité Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle et sonore
Description KB400-230 V, standard, série KB - Incubateurs de refroidissement avec refroidissement puissant du compresseur, 400 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 400 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Technologie de capteur de CO2 Pas de capteur
Convection Type Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
Dimensions (P x l) de l’étagère 485 x 650 mm
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 2 std./15 max.
Contrôle de l’oxygène Aucun
Type de bouchon NEMA 5-20P
Plage de températures (métrique) -10°C à +100°C
Type Incubateur réfrigéré
Affichage Écran LCD
Modèle KB400-230 V
Nbre de portes 1
Dimensions (P x l x H) intérieures 650 x 485 x 1270 mm
Dimensions (L x l x H) 945 x 970 x 1965 mm
Longueur (impériale) 31.7 in.
Longueur (métrique) 805 mm
Largeur (impériale) 36.4 in.
Largeur (métrique) 925 mm
Largeur (métrique) intérieure 650 mm
Hauteur (métrique) 1950 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1270 mm
Profondeur (métrique) intérieure 485 mm
Poids (métrique) 220 kg
Alimentation électrique 200 à 240 V, 50/60 Hz, 16 A
Tension 200 V
Puissance 1,4 kW
Ampérage 5,8 A
Fréquence 50 / 60 Hz