Learn More
BINDER™ Série KB - Étuves réfrigérées bactériologiques, avec refroidissement par compresseur puissant
Champion des étuves réfrigérées bactériologiques, la série KB couvre les températures de -10 °C à 100 °C et consomme jusqu’à 30 % d’énergie de moins. Avec ses fonctions de programmation et ses conditions d’incubation homogènes, même à pleine charge, cette étuve couvre un vaste panel d’applications.
Marque: BINDER™ 9020-0112
Description
- Plage de température : -10 °C à 100 °C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Jusqu’à 30 % de consommation d’énergie en moins par rapport au modèle précédent
- Refroidissement par réfrigérateur à compression de vapeur
- Vitesse de ventilation réglable
- Contrôleur avec programmation par séquence et en temps réel
- Porte intérieure en verre de sécurité
- 2 clayettes-grilles en acier inoxydable
- Thermostat de sécurité classe 3.1 (DIN 12880) équipé d’une alarme visuelle et sonore
- Interface pour ordinateur : Ethernet
Spécification
0.7 cu. ft. | |
10 kg | |
Non autoclavable | |
Acier inoxydable | |
Technologie APT.line™ | |
Acier inoxydable | |
Aucun | |
de 0 °C à 100 °C | |
LED/LCD | |
KB023-230V | |
222 x 277 x 330 mm | |
17.1 in. | |
222 mm | |
330 mm | |
44 kg | |
230 V | |
1,5 A |
22 lb. | |
KB023-230V, Standard, Series KB - Étuves réfrigérées bactériologiques à technologie compresseur, 20 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz | |
20 L | |
Pas de capteur | |
Pas d’éclairage | |
2 std./3 max. | |
NEMA 5-20P | |
Incubateur réfrigéré | |
Unité de refroidissement du compresseur, 2 racks en acier inoxydable | |
1 | |
435 x 595 x 620 mm | |
435 mm | |
620 mm | |
277 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 10 A | |
0,34 kW | |
50/60 Hz |