Learn More
3M™ Casque de chantier fin de série G3000
Le casque de chantier fin 3M™ de série G3000 permet aux objets qui chutent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
Marque:  3M™ 7000108290
314.78 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15789967
  • 439.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
  • Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
  • Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
  • Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
  • Un pic court améliore la visibilité vers le haut
  • Isolation électrique à 440 VCA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 50365, EN397
Système de fermeture à verrou
Casque
310 g
Bleu
ABS stabilisé aux UV
54 à 62 cm
Non ventilés