Learn More
3M™ Casque de chantier fin de série G3000
Le casque de chantier fin 3M™ de série G3000 permet aux objets qui chutent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
Marque: 3M™ 7000108292
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
- Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
- Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
- Un pic court améliore la visibilité vers le haut
- Isolation électrique à 440 VCA
Spécification
EN 50365, EN397 | |
Système de fermeture à verrou | |
Casque | |
310 g |
Jaune | |
ABS stabilisé aux UV | |
54 à 62 cm | |
Non ventilés |