Learn More
BINDER™ Chambres de séchage et de chauffage série FD-S Solid.Line
La qualité et la fiabilité des chambres de séchage et de chauffage Binder™ Series FD-S Solid.Line ont été testées afin de convenir au séchage et au chauffage.
1750.00€ - 2275.00€
Spécification
max. (métrique) | Température ambiante +10°C jusqu’à 250°C |
---|---|
Type | Chambre de séchage et de chauffage |
Affichage | LED |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de bouchon | NEMA 5-15 P |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15963052
![]() |
BINDER™
9090-0018 |
FDS056-230 V | 55 L |
1750.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15983052
![]() |
BINDER™
9090-0024 |
FDS115-230 V | 106 L |
2275.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Convection forcée
- Clapet d’évacuation d’air réglable
- Commande avec fonction de minuteur
- 1 rack chromé
- Dispositif de sécurité indépendant à température réglable intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
Spécification
Température ambiante +10°C jusqu’à 250°C | |
LED | |
NEMA 5-15 P | |
6,3 A | |
Technologie APT.line™ |
Chambre de séchage et de chauffage | |
Acier inoxydable | |
230 V | |
50/60 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Chambres de séchage et de chauffage série FD-S Solid.Line