Learn More
BINDER™ Incubateurs à CO2 série CBF avec stérilisation à air chaud et régulation de l’humidité
L’incubateur CBF est un incubateur à CO2 haut de gamme avec contrôle de l’humidité qui convient à toutes les applications d’incubation sensibles dans les environnements BPF.Il garantit des résultats uniformes et convient même à des expériences de culture complexes ou à des environnements individuels avec des conditions hypoxiques.
Marque: BINDER™ 9640-0022
19100.88 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25039" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les cultures cellulaires Safe– bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
- Fiabilité – Des conditions optimales constantes pour les cellules
- Intelligence – Une routine de nettoyage simple et un fonctionnement pratique
- Économie – Fonctionnement efficace sans consommables
- Système d’humidification sans contamination et sans bac à eau
- Concept anti-contamination testé et éprouvé avec stérilisation à air chaud à 180°C
- Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
- Chambre interne sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support d’étagère
- Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de CO2 Venturi
- Contrôleur tactile intuitif
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et acoustiques
- Interfaces :Ethernet, USB, contact d’alarme à tension nulle
- Système de CO2 sans échec pour la protection du pH des cultures cellulaires
- Contrôle de l’O2 avec plages de régulation d’O2 :O2 0,2 à 20 % en vol ou O2 10 à 95 % en vol
- Portes sectionnelles en verre avec étagères spéciales pour diviser l’espace afin d’accueillir différentes expériences
- Adaptateur d’empilage pour une installation sécurisée et une optimisation de l’espace
- Inverseur de bouteille de gaz pour le raccordement de deux bouteilles de gaz à un ou deux incubateurs
Spécification
9.4 cu. ft. | |
10 kg | |
267 L | |
0 à 20% | |
Intérieur sans ventilateur | |
Aucun | |
Acier inoxydable | |
3 std./8 max. | |
Oui | |
90 à 95 % | |
Étuves à CO2 | |
CBF260-230 V-O | |
IR sensor | |
745 x 885 x 1020 mm | |
230 V | |
7 A |
22 lb. | |
CBF260-230 V-O, avec contrôle de l’O2 0,2-20 %, série CBF - Incubateurs à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et régulation de l’humidité, 267 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acier inoxydable | |
Capteur IR | |
Naturel | |
Pas d’éclairage | |
1 | |
0,2 à 20 % | |
NEMA 5-20P | |
De 6°C au-dessus de la température ambiante à 60°C | |
Écran tactile TFT | |
Capteur IR | |
620 x 575 x 750 mm | |
125 kg | |
1,5 kW | |
50/60 Hz |