Learn More
BINDER™ Incubateurs à CO2 série CBF avec stérilisation à air chaud et régulation de l’humidité
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
170 L
267 L
Modèle:
CBF170-230 V
CBF170-230 V-O
CBF260-230 V
CBF260-230 V-O
CBF260-230 V-OZ
Contrôle de l’oxygène:
Aucun
Oui
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les cultures cellulaires Safe– bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
- Fiabilité – Des conditions optimales constantes pour les cellules
- Intelligence – Une routine de nettoyage simple et un fonctionnement pratique
- Économie – Fonctionnement efficace sans consommables
- Système d’humidification sans contamination et sans bac à eau
- Concept anti-contamination testé et éprouvé avec stérilisation à air chaud à 180°C
- Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
- Chambre interne sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support d’étagère
- Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de CO2 Venturi
- Contrôleur tactile intuitif
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et acoustiques
- Interfaces :Ethernet, USB, contact d’alarme à tension nulle
- Système de CO2 sans échec pour la protection du pH des cultures cellulaires
- Contrôle de l’O2 avec plages de régulation d’O2 :O2 0,2 à 20 % en vol ou O2 10 à 95 % en vol
- Portes sectionnelles en verre avec étagères spéciales pour diviser l’espace afin d’accueillir différentes expériences
- Adaptateur d’empilage pour une installation sécurisée et une optimisation de l’espace
- Inverseur de bouteille de gaz pour le raccordement de deux bouteilles de gaz à un ou deux incubateurs
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 9.4 cu. ft. |
| Capacité (impériale) d’étagère | 22 lb. |
| Capacité (métrique) d’étagère | 10 kg |
| Description | CBF260-230 V, standard, série CBF - Incubateurs à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et régulation de l’humidité, 267 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Capacité (métrique) | 267 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
| Convection Type | Natural, Fanless Interior |
| Capacité | Aucun |
| Afficher plus |