Learn More
BINDER™ Incubateurs CO2 de la série CB avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 thermostérilisable
L’incubateur CB CO2, puissant et polyvalent, convient aux essais cellulaires dans la recherche médicale et pharmaceutique.Grâce à son assortiment complet d’options et d’accessoires, cet incubateur BINDER convient même aux expériences de culture complexes ou aux environnements individuels présentant des conditions hypoxiques.
Marque: BINDER™ 9640-0027
12502.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25039" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Système d’humidification optimisé à deux bacs avec protection contre la condensation
- Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
- Capteur de CO2 stérilisable à l’air chaud avec technologie IR monofaisceau
- Chambre intérieure sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support de tablette
- Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de gaz CO2 Venturi
- Contrôleur à écran tactile intuitif
- Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
- Système de diagnostic des défaillances avec alarme visuelle et sonore
- Interfaces : Ethernet, USB, contact d’alarme sans tension
- Système de CO2 à sécurité intégrée pour protéger le pH des cultures cellulaires
Spécification
6 cu. ft. | |
10 kg | |
170 L | |
0 à 20% | |
Technologie APT.line™ | |
Aucun | |
Acier inoxydable (18/8) | |
3/6 | |
Aucun | |
90 à 95 % | |
Incubateurs à CO2 | |
CB170-230V-D | |
IR sensor | |
685 x 815 x 870 mm | |
200/230 V | |
5,7 A |
22 lb. | |
CB170-230V-D, avec port d’accès de 30 mm à gauche, série CB - incubateurs à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 stérilisable à la chaleur, 170 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acier inoxydable | |
Capteur IR | |
Naturel | |
Pas d’éclairage | |
1 | |
1 à 21% | |
NEMA 5-20P | |
+4° au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60° | |
Écran tactile TFT | |
Capteur IR | |
560 x 505 x 600 mm | |
98 kg | |
1,4 kW | |
50/60 Hz |
Vidéos
-
Binder CO2 incubator CB170
Accessoires et services
-
Binder Delivery place of use Delivery place of use Code produit: 15768847
1678.82€ / 1 pièce -
BINDER Entretien Preventive maintenance Code produit: 30274300
935.00€ / 1 pièce -
BINDER™ Mise en service de l’unité Installation of CB-S/CB Code produit: 17977602
sur devis / 1 pièce
Demandez un prix pour cet article ici.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
18Minutes
9Secondes
49