Learn More
BINDER™ Incubateurs CO2 de la série CB avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 thermostérilisable
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
53 L
170 L
267 L
Modèle:
CB056-230 V
CB056-230 V-O
CB170-230 V
CB170-230 V-O
CB170-230V-D
CB260-230 V
CB260-230 V-O
Contrôle de l’oxygène:
Aucun
Oui
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Sûreté – Les cultures cellulaires bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
- Fiabilité – Des conditions de bien-être constantes pour les cellules
- Intelligence – Une routine de nettoyage simple et un fonctionnement pratique
- Économie – Fonctionnement efficace sans consommables
- Système d’humidification optimisé à deux bacs avec protection contre la condensation
- Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
- Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
- Chambre intérieure sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support de tablette
- Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de gaz CO2 Venturi
- Contrôleur tactile intuitif
- Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
- Système de diagnostic des défauts avec alarme visuelle et sonore
- Interfaces :Ethernet, USB, contact d’alarme sans tension
- Système de CO2 à sécurité intégrée pour protéger le pH des cultures cellulaires
- Régulation de l’O2 avec plages de régulation de l’O2 :0,2 à 20 vol. % O2 ou 10 à 95 vol. % O2
- Portes en verre à plusieurs sections avec des étagères spéciales permettant de diviser l’espace pour accueillir différentes expériences
- Adaptateur d’empilage pour une installation sûre et peu encombrante
- Changeur de réservoir de gaz pour connecter deux réservoirs de gaz à un ou deux incubateurs
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 9.4 cu. ft. |
| Capacité (impériale) d’étagère | 22 lb. |
| Capacité (métrique) d’étagère | 10 kg |
| Description | CB260-230 V-O, avec contrôle de l’O2 0,2-20 %, série CB - Incubateurs à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 stérilisable à la chaleur, 267 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Capacité (métrique) | 267 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
| Convection Type | Natural, Fanless Interior |
| Capacité | Aucun |
| Afficher plus |