Learn More
BINDER™ Série BF Avantgarde.Line - Standard-Étuves bactériologiques, à convection forcée
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
59 L
257 L
734 L
Dimensions (L x l x H):
675 x 690 x 640 mm
1075 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les incubateurs BINDER série BF avec convection forcée sont également parfaits pour des tâches d’incubation difficiles, avec une sécurité et une précision garanties même pleinement chargés et sous de grands débits par lots.
- Haute précision des températures grâce à la technologie APT.line™
- Convection forcée
- Contrôleur avec affichage LCD
- Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
- Porte intérieure en verre de sécurité trempé
- 2 racks chromés
- Dispositif de sécurité de température indépendant intégré de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Conception ergonomique de la poignée
- Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 25.9 cu. ft. |
| Capacité (impériale) d’étagère | 99.2 lb. |
| Capacité (métrique) d’étagère | 45kg |
| Description | BF720-230 V, standard, Avantgarde.Line série BF - Incubateurs standard à convection forcée, 734 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 734 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Convection Type | Forced, APT.Line Technology |
| Capacité | Aucun |
| Éclairage | Pas d’éclairage |
| Afficher plus |