Learn More
BINDER™ Série BD Avantgarde.Line - Standard-Étuves bactériologiques, à convection naturelle
GREENER_CHOICE
La série BD Avantgarde.Line convient parfaitement à l’incubation délicate des organismes ainsi qu’au conditionnement de matières thermosensibles. Le nouveau design et la répartition homogène de la température garantissent les meilleurs résultats.
1980.00€ - 7670.00€
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Technologie de convection Technologie APT.line™
Convection Type Naturel
Capacité Aucun
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
15692116
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
BINDER™
9010-0323
57 L 565 x 640 x 625 mm
1980.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15602126
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
BINDER™
9010-0325
115 L 835 x 740 x 735 mm
2525.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15612126
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
BINDER™
9010-0329
260 L 1040 x 840 x 965 mm
4480.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15820312
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
BINDER™
9010-0331
737 L 1165 x 870 x 1590 mm
7670.00€
1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Les incubateurs de la série BD fonctionnent avec une convection naturelle et, grâce à leur équipement technique de pointe, constituent un choix fiable pour l’incubation des cultures microbiologiques.
  • Plage de température : de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 100 °C
  • Haute précision de température grâce à la technologie APT.line™
  • Convection naturelle
  • Contrôleur avec écran LCD
  • Commande électromécanique du clapet d’air
  • Porte intérieure en verre de sécurité
  • 2 clayettes-grilles chromées
  • Thermostat de sécurité classe 3.1 intégré (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Design de poignée ergonomique
  • Port USB pour enregistrement des données
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Technologie APT.line™
Aucun
Acier inoxydable
2 std./4 max.
Incubateur standard
Glass Door
50/60 Hz
Acier inoxydable
Naturel
Pas d’éclairage
1
2-pin, CEE7/7. (If UK or Ireland, includes 3-pin UK plug.)
LCD
230 V
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Série BD Avantgarde.Line - Standard-Étuves bactériologiques, à convection naturelle