Learn More
BINDER™ Série BD Avantgarde.Line - Standard-Étuves bactériologiques, à convection naturelle
GREENER_CHOICE
La série BD Avantgarde.Line convient parfaitement à l’incubation délicate des organismes ainsi qu’au conditionnement de matières thermosensibles. Le nouveau design et la répartition homogène de la température garantissent les meilleurs résultats.
Marque:  BINDER™ 9010-0329
3420.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15612126
  • 4480.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Series BD incubators function with natural convection and, thanks to their state-of-the-art technical equipment, are a reliable choice for the incubation of microbiological cultures.
  • Plage de températures : +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +100°C
  • Haute précision des températures grâce à la technologie APT.line™
  • Convection naturelle
  • Contrôleur avec affichage LCD
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température indépendant intégré de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
Spécification
8.9 cu. ft.
40 kg
Non autoclavable
Acier inoxydable
Naturel
Pas d’éclairage
1
2-pin, CEE7/7. (If UK or Ireland, includes 3-pin UK plug.)
Incubateur standard
Glass Door
1
1040 x 840 x 965 mm
230 V, monophasé, 50/60 Hz, 0,85 kw
0,85 kW
50/60 Hz
88.2 lb.
BD260-230 V, standard, Avantgarde.Line série BD - Incubateurs standard à convection naturelle, 253 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
260 L
Technologie APT.line™
Aucun
Porte en verre
2 std./8 max.
Température ambiante plus 5°C à 100°C
LCD
BD260-230 V
610 x 545 x 760 mm
83 kg
230 V
5,9 A