Learn More
Scientific Industries Câble série pour Enviro-Genie
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Enviro-Genie
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilisé pour connecter l’Enviro-Genie à un ordinateur via un port série pour la saisie ou la programmation des données.
- Câble série droit femelle à femelle standard à 9 broches
Spécification
Spécification
| Type de produit | Câble série |
| Poids (impériale) | 1 lb |
| Poids (métrique) | 0,45 kg |
| Couleur | Gris |
| À utiliser avec (application) | Transfert de données et programmation via le port série |
| À utiliser avec (équipement) | Enviro-Genie |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction