Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Select
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
5 ml
60 ml
450 ml
Conditionnement:
450mL
5mL
60mL
Description
Le réactif de nettoyage et de sélection de la taille Sera-Mag Select PCR associe les caractéristiques de liaison exceptionnelles de Sera-Mag carboxyl Speedbilles à une solution de liaison optimisée dans une formulation prête à l’emploi. La gamme de tailles d’ADN isolée du processus peut être adaptée aux besoins d’utilisation en ajustant la quantité de réactif mélangée à un volume d’échantillon fixe.
- Utilisez un seul réactif pour le nettoyage des produits de PCR et la sélection de la taille
- Contrôlez facilement la taille de l’ADN retenu ou éliminé en ajoutant divers rapports de Sera-Mag Select à votre échantillon, permettant ainsi le nettoyage des fragments de PCR et de la bibliothèque NGS, ainsi que la sélection de bibliothèques à double taille
- Utilise les mêmes protocoles que les réactifs existants pour qu’ils puissent être directement intégrés aux flux de travail existants avec une perturbation minimale
- Sera-Mag Select offre une distribution étroite dans la sélection de taille pour une récupération à haut rendement de tailles de fragments spécifiques
- Convient aux flux de travail manuels, à haut débit et automatisés
- Sera-Mag Select doit être stocké dans le réfrigérateur entre 2°C et 8°C - Ne pas congeler - Conserver à la verticale et garder le flacon hermétiquement scellé
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Testé fonctionnellement dans la sélection de taille |
| Quantité | 60 ml |