Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer
Sequence Detection Primer
63.50€ - 177.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
---|---|
Type de produit | Amorce de séquençage |
Contenu et stockage | 1 tube containing an unlabeled primer in solution or dried down. Store at -15°C to -25°C |
Méthode de purification | Dessalée |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12015030
![]() |
Applied Biosystems™
4304970 |
10 000 pmol |
63.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10565677
![]() |
Applied Biosystems™
4304971 |
80 000 pmol |
103.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15592413
![]() |
Applied Biosystems™
4304972 |
130,000 pmol |
177.00€
130000pmol |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
These unlabeled primers can be used with TaqMan™ probes in any real-time PCR application. Choose between dry and in-solution formatted delivery. All primers are desalted.Spécification
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
1 tube containing an unlabeled primer in solution or dried down. Store at -15°C to -25°C |
|
Température ambiante | |
Applied Biosystems™ | |
Liquid or Dried Down |
Amorce de séquençage | |
Dessalée | |
Unlabeled | |
Real Time PCR Applications |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer