Learn More
Applied Biosystems™ Cartouche v2 SeqStudio™
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000
Conditionnement:
1 pièce
Description
Caractéristiques principales :
- Réduisez le temps d’installation pratique grâce à la cartouche tout-en-un
- Suivez l’utilisation des consommables via l’identification par radiofréquence (RFID)
- Prolongation de la durée de conservation de 6 mois de la cartouche sur l’instrument après ouverture
- Permet 250 injections ou 1 000 réactions par cartouche*
- Programme de recyclage responsable, simple et sans frais
*La cartouche SeqStudio v2 est optimisée pour fonctionner avec la dernière version du logiciel de l’analyseur génétique Seqstudio. Veuillez vous assurer que l’analyseur génétique Seqstudio fonctionne avec la dernière version du logiciel avant d’utiliser cette cartouche.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Séquençage comparatif (mutations somatiques - 10:50), séquençage De Novo - débit faible à moyen, analyse de fragments (dénaturation), séquençage de variantes rares, reséquençage, séquençage court de produits PCR, séquençage court |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’analyse génétique SeqStudio |
| Comprend | Capillaires, polymère universel, tampon, pompe |
| Nbre de réactions | 1000 |
| Dimensions | 250 injections / 1000 réactions |
| Température (métrique) de stockage | Conserver au réfrigérateur (2 à 8°C) |
| Longueur (métrique) | Longueur capillaire : 28 cm |