Learn More
Hamilton™ Adaptateur septum Luer-Lock
Click to view available options
:
Septa inclus
Description
- Les échantillons peuvent être ajoutés ou retirés du récipient scellé à l’aide d’une autre seringue pour percer le septum remplaçable
- 1 adaptateur et 12 septa inclus
- Applications d’échantillonnage et de stockage
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage et stockage |
| Comprend | 12 septa de rechange, 1 adaptateur |
| Type de produit | Adaptateur septum |
| Type de connexion | Luer |