Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 24-400
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
273.00€ - 1268.80€
Spécification
Description | Septa |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 22 mm |
Quantité | 1000 |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11835070
|
Fisherbrand™
22 02 1390 |
Gris, Rouge | PTFE | 1,6 mm |
333.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11845070
|
Fisherbrand™
22 02 1393 |
Gris, Rouge | PTFE | 2,5 mm |
338.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11815070
|
Fisherbrand™
22 02 0409 |
Bleu, blanc | PTFE, Silicone | 1,5 mm |
1268.80€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11825070
|
Fisherbrand™
22 02 0542 |
Transparent | TEF | 1,3 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
16328387
|
Fisherbrand™
22 02 0487 |
Argent, Blanc | Aluminium, Silicone | 3 mm |
880.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12635887
|
Fisherbrand™
22 02 1013 |
Rouge, Blanc | PTFE, Silicone | 1,3 mm |
583.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15397827
|
Fisherbrand™
22 02 1810 |
Bleu, Blanc | PTFE, Silicone | 1,5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Septa de 22 mm
Spécification
Septa | |
22 mm | |
1000 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 24-400