Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchons en PE de 22 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu transparent, blanc
Gris, Rouge
Transparent
Matériau:
PTFE
PTFE, Silicone
TEF
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Septa de 19 mm
Spécification
Spécification
| Description | Septa |
| Couleur | Gris, Rouge |
| Diamètre (métrique) externe | 19 mm |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |