Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 13 mm
Laminé d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le matériau de support.
179.00€ - 402.90€
Spécification
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Quantité 1000
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Couleur Matériau Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Matériau Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11814960
Afficher les documents
Fisherbrand™
13 02 0261
Bleu, Gris PTFE 2 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11824960
Afficher les documents
Fisherbrand™
13 02 0474
Transparent TEF 1,3 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11834960
Afficher les documents
Fisherbrand™
13 02 1379
Gris, Rouge PTFE 1,6 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11844960
Afficher les documents
Fisherbrand™
13 02 1380
Gris, Rouge Butyle, PTFE 2 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11854960
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
13 02 1470
Gris, Rouge PTFE 1,3 mm
238.00€
1000 pièces
En stock
Description
  • 13 mm
  • Les matériaux du support ont des propriétés physiques et chimiques différentes ainsi qu’une résistance à la température, réinsertion, propreté, dureté et épaisseur différentes
Spécification
Spécification
13 mm
1000
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 13 mm