Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 13 mm
Laminé d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le matériau de support.
Marque:  Fisherbrand™ 13 02 1470
188.44 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11854960
  • 238.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 13 mm
  • Les matériaux du support ont des propriétés physiques et chimiques différentes ainsi qu’une résistance à la température, réinsertion, propreté, dureté et épaisseur différentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Septa
13 mm
1000
Gris, Rouge
PTFE
1,3 mm
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    27
    Heures
    1
    Minutes
    5
    Secondes
    37
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Jours
    27
    Heures
    1
    Minutes
    5
    Secondes
    37
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.
    Code promotionnel: 24127
    Expire2025-05-31
    Jours
    58
    Heures
    1
    Minutes
    5
    Secondes
    37
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Jours
    27
    Heures
    1
    Minutes
    5
    Secondes
    37
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 13 mm > Butyle / PTFE rouge / gris,1.3 mm d’épaisseur,55° Shore A