Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Product Code. 15300431 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Description:
BTO, 11 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C
BTO, 11,5 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C
BTO, 12,7 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C
BTO, 9 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C
BTO ; 17 mm
Marathon ; 11 mm de diamètre ; temp. max. 350°C
Marathon ; 17 mm de diamètre ; temp. max. 350°C
Marathon ; Diamètre 9 mm ; Temp. max. 350ºC
Marathon ; Diamètre de 11,5 mm ; Temp. max. de 350°C
Septa BTO ; 9 mm ; Temp. max. 400°C
TR-Blue ; Diamètre de 11,5 mm ; Temp. max. 200°C à 250°C
TR-Blue ; Diamètre de 17 mm ; Temp. max. 200°C à 250°C
TR-Blue ; diamètre de 11 mm ; temp. max. 200°C à 250°C
TR-Blue ; diamètre de 9 mm ; temp. max. 200°C à 250°C
TR-Green ; diamètre de 11 mm ; temp. max. 350°C
TR-Green ; diamètre de 12,7 mm ; temp. max. 350°C
TR-Green ; diamètre de 17 mm ; temp. max. 350°C
TR-Green ; diamètre de 9 mm ; temp. max. 350°C
Diamètre (métrique) interne:
9 mm
11 mm
11,5 mm
11,5 mm
12,7 mm
17 mm
17 mm
Température (métrique) Max:
200°C à 250°C
300°C
350°C
400°C
Quantité:
48 (boîte blister)
50 (boîte blister)
50 (cuve en verre)
Unit Size:
1 pièce
48 pièces
50 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15300431
Brand: Thermo Scientific™ 31303250BP
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez les septa BTO robustes à bleeding faible pour les applications GC-MS exigeantes.
Garantissez des performances optimales pour votre instrument GC avec des septa Thermo Scientific™ BTO et TR-Green optimisés pour l’écoulement et la température. En silicone à bleeding faible, ces septa ont d’excellentes propriétés mécaniques, constituent la solution idéale pour les applications GC-MS exigeantes, et peuvent être utilisés en toute sécurité jusqu’à 400 °C.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Septum à faible carottage
Description BTO, 12,7 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C
Température (métrique) Max 400°C
À utiliser avec (équipement) Instruments GC Trace et Focus
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) interne 12,7 mm
Quantité 48 (boîte blister)