Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Utilisez les septa BTO robustes à bleeding faible pour les applications GC-MS exigeantes.
Marque:  Thermo Scientific™ 31303228
Code produit. 10513035
  • 115.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Optimisez les performances de vos instruments GC grâce aux septa Thermo Scientific™ BTO et TR-Green, au bleeding et à la température optimisés. En silicone à bleeding faible, ces septa ont d’excellentes propriétés mécaniques, constituent la solution idéale pour les applications GC-MS exigeantes, et peuvent être utilisés en toute sécurité jusqu’à 400°C.
  • Grand choix de matériaux et de limites de température pour répondre aux besoins de toutes les applications
  • Pour une utilisation dans les instruments GC Thermo Scientific™ TRACE™ et FOCUS™ et les instruments d’autres fabricants
  • Exempts de contaminants, emballage en blisters individuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Silicone à bleeding faible
Instruments GC Trace et Focus
12,7 mm
BTO, 12,7 mm de diamètre ; Temp. max. 400°C
Silicone
50 (cuve en verre)