Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Garantissez des performances optimales pour votre instrument GC avec des septa Thermo Scientific™ BTO et TR-Green optimisés pour l’écoulement et la température. En silicone à bleeding faible, ces septa ont d’excellentes propriétés mécaniques, constituent la solution idéale pour les applications GC-MS exigeantes, et peuvent être utilisés en toute sécurité jusqu’à 400 °C.
- Grand choix de matériaux et de limites de température pour répondre aux besoins de toutes les applications
- Pour une utilisation dans les instruments GC Thermo Scientific™ TRACE™ et FOCUS™ et les instruments d’autres fabricants
- Exempts de contaminants, emballage en blisters individuels
Spécification
Spécification
| Type | Septum à bleeding faible |
| Description | Septa BTO ; 9 mm ; Temp. max. 400°C |
| Température (métrique) Max | 400°C |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments GC Trace et Focus |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) interne | 9 mm |
| Quantité | 50 (cuve en verre) |